6-Fluorisochinolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 66.2 CHF
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluorisochinolin 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,1491 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226829
CAS-Nummer: 1075-11-2