5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201017-1G
PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA
99.3
CHF
APOSPC201017-1G
APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₈F₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972928 CAS-Nummer: 106877-29-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |