6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201013-1G PC201013-250MG
APOSPC201013-1GEA 254 CHF
APOSPC201013-1G APOSPC201013-250MG
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine
Formel: C₈H₈FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 105655-00-3