Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 26.2 CHF
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/0.05mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203990
CAS-Nummer: 204707-42-6