2-Amino-5-fluorbenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
PC200600-5G
APOSPC200600-5GEA
129
CHF
APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorbenzothiazol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formel:
C₇H₅FN₂S MW: 168,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664560 CAS-Nummer: 20358-07-0 |