4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC200440-25G
APOSPC200440-25GEA 177 CHF
APOSPC200440-25G
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,076 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16996321
CAS-Nummer: 870238-67-8