Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC200410-100G
APOSPC200410-100GEA 117 CHF
APOSPC200410-100G
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Melting Pt: 60…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203731
CAS-Nummer: 179232-29-2