Methyl-5-fluornicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200409-1G PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-1GEA 29.3 CHF
APOSPC200409-1G APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
Methyl-5-fluornicotinat
Methyl-5-fluornicotinat
Formel: C₇H₆FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01692049
CAS-Nummer: 455-70-9