2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 174 CHF
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
MW: 237,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06857923
CAS-Nummer: 144060-99-1