Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
PC200386-5G
APOSPC200386-5GEA 76.6 CHF
APOSPC200386-5G
Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784376
CAS-Nummer: 252726-24-2