4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200353-1G
PC200353-500MG
APOSPC200353-1GEA
733
CHF
APOSPC200353-1G
APOSPC200353-500MG
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₁₅H₁₀F₃IN₂O₄ MW: 466.16 g/mol Melting Pt: 225…226 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20921595 CAS-Nummer: 1353878-20-2 |