Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200349-1G PC200349-500MG
APOSPC200349-1GEA 584 CHF
APOSPC200349-1G APOSPC200349-500MG
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₈F₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22373660
CAS-Nummer: 1379526-96-1