4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 584 CHF
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₀H₅F₃N₂
Melting Pt: 122…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921572
CAS-Nummer: 949513-12-6