(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200335-1G PC200335-500MG
APOSPC200335-1GEA 297 CHF
APOSPC200335-1G APOSPC200335-500MG
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Formel: C₅H₁₁BF₃NO
Melting Pt: 170…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20134168
CAS-Nummer: 1268340-94-8