Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 297 CHF
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈FNO₅
Melting Pt: 45…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921594
CAS-Nummer: 159768-50-0