tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 323 CHF
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₀FN₃O₅
MW: 353,35 g/mol
Melting Pt: 117…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22373671
CAS-Nummer: 1379526-99-4