2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200314-1G
PC200314-500MG
PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA
323
CHF
APOSPC200314-1G
APOSPC200314-500MG
APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₃ Melting Pt: 188…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21333206 CAS-Nummer: 91659-19-7 |