3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200310-500MG
APOSPC200310-500MGEA 567 CHF
APOSPC200310-500MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄F₃IN₂
MW: 312,03 g/mol
Melting Pt: 205…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857744
CAS-Nummer: 1142192-57-1