4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 612 CHF
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₉H₆ClF₃N₄
Melting Pt: 167…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622823
CAS-Nummer: 1242267-93-1