2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200306-1G
PC200306-500MG
APOSPC200306-1GEA
708
CHF
APOSPC200306-1G
APOSPC200306-500MG
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel:
C₁₁H₉ClF₃N₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14581653 CAS-Nummer: 1203897-93-1 |