Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200298-1G
PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA
1280
CHF
APOSPC200298-1G
APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel:
C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂ Melting Pt: 75…76 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025894 CAS-Nummer: 1147979-45-0 |