Methyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 751 CHF
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Methyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Melting Pt: 97…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827781
CAS-Nummer: 1186405-14-0