5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydro-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 751 CHF
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
Melting Pt: 226…228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922678
CAS-Nummer: 1190198-26-5