N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G
PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA
751
CHF
APOSPC200293-1G
APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃ MW: 227,19 g/mol Melting Pt: 143…144 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08762128 CAS-Nummer: 929418-48-4 |