3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 751 CHF
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₃BrFN₃O₂
MW: 260.03 g/mol
Melting Pt: 197…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20444429
CAS-Nummer: 1353877-95-8