1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200289-1G
PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA
751
CHF
APOSPC200289-1G
APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₄F₃N₃ Melting Pt: 160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12403326 CAS-Nummer: 1049772-79-3 |