Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200282-1G PC200282-500MG
APOSPC200282-1GEA 759 CHF
APOSPC200282-1G APOSPC200282-500MG
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₇H₅F₃N₂O₄
MW: 238,12 g/mol
Melting Pt: 225…226 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922685
CAS-Nummer: 936476-63-0