5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 623 CHF
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262,24 g/mol
Melting Pt: 101…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100216
CAS-Nummer: 1048912-73-7