tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, N5-BOC protected, tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
PC200251-1G PC200251-500MG
APOSPC200251-1GEA 0 CHF
APOSPC200251-1G APOSPC200251-500MG
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃O₂
MW: 291,28 g/mol
Melting Pt: 170…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044975
CAS-Nummer: 1022931-73-2