5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 497 CHF
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Melting Pt: 155…157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827792
CAS-Nummer: 1186405-05-9