Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 403 CHF
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10758065
CAS-Nummer: 1033463-23-8