Ethyl-8-iod-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200246-1G
PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA
497
CHF
APOSPC200246-1G
APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iod-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-iod-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₈F₃IN₂O₂ Melting Pt: 154…155 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11841000 CAS-Nummer: 1135283-39-4 |