5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200245-1G
PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA
497
CHF
APOSPC200245-1G
APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₁₀H₆BrF₃N₂O Melting Pt: 219…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11553027 CAS-Nummer: 1092352-29-8 |