5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200240-1G
PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA
227
CHF
APOSPC200240-1G
APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Formel:
C₁₁H₈FN₃O₂ Melting Pt: 255…258 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14581630 CAS-Nummer: 640271-51-8 |