8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200237-1G
PC200237-500MG
APOSPC200237-1GEA
227
CHF
APOSPC200237-1G
APOSPC200237-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel:
C₁₃H₁₃ClF₃N₃OS Melting Pt: 206…209 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17167322 CAS-Nummer: 1246738-29-3 |