5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 227 CHF
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃N₅
Melting Pt: 160…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06808548
CAS-Nummer: 1019010-69-5