[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200233-5G PC200233-250MG
APOSPC200233-5GEA 0 CHF
APOSPC200233-5G APOSPC200233-250MG
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Melting Pt: 36…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100207
CAS-Nummer: 1033463-31-8