[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G
PC200231-500MG
PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA
393
CHF
APOSPC200231-1G
APOSPC200231-500MG
APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel:
C₇H₅BrF₃NO MW: 256.03 g/mol Melting Pt: 67…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848029 CAS-Nummer: 888738-18-9 |