3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200227-1G
PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA
628
CHF
APOSPC200227-1G
APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Melting Pt: 105…106 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11100244 CAS-Nummer: 1048914-02-8 |