Ethyl-3-nitro-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200210-1G
PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA
645
CHF
APOSPC200210-1G
APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃O₄ Melting Pt: 134…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12498712 CAS-Nummer: 1171919-07-5 |