5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 524 CHF
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₉H₇BrF₃N₃
MW: 294.08 g/mol
Melting Pt: 171…173 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12498720
CAS-Nummer: 1171919-20-2