4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-25G
PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA
325
CHF
APOSPC200203-25G
APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18729904 CAS-Nummer: 1001200-60-7 |