Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 374 CHF
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₆BrF₃N₂O₂
MW: 287.036 g/mol
Melting Pt: 131…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193102
CAS-Nummer: 1240278-21-0