Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200197-1G
PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA
521
CHF
APOSPC200197-1G
APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698095 CAS-Nummer: 1203952-88-8 |