5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-, 5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
PC200196-1G PC200196-500MG PC200196-5G
APOSPC200196-1GEA 141 CHF
APOSPC200196-1G APOSPC200196-500MG APOSPC200196-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BFO₃
MW: 252,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16996296
CAS-Nummer: 1383806-53-8