2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trifluoroacetyl)-1H-pyrrole
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 463 CHF
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₆H₄F₃NO
Melting Pt: 110…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12924726
CAS-Nummer: 130408-89-8