6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200181-1G
PC200181-500MG
APOSPC200181-1GEA
374
CHF
APOSPC200181-1G
APOSPC200181-500MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O MW: 228,18 g/mol Melting Pt: 229…232 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04125115 CAS-Nummer: 861212-38-6 |