4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200177-5G
PC200177-25G
APOSPC200177-5GEA
94.4
CHF
APOSPC200177-5G
APOSPC200177-25G
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863920 CAS-Nummer: 474709-28-9 |