8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Lieferant: Apollo Scientific
PC200172-1G
PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA
252
CHF
APOSPC200172-1G
APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formel:
C₁₀H₅F₃N₂O₃ MW: 258,16 g/mol Melting Pt: 104…106 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12498705 CAS-Nummer: 190140-20-6 |