(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200168-1G PC200168-500MG
APOSPC200168-1GEA 403 CHF
APOSPC200168-1G APOSPC200168-500MG
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Formel: C₁₁H₉ClF₃N₃
MW: 275,66 g/mol
Melting Pt: 71…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622821
CAS-Nummer: 1242271-46-0